Få mere at vide
Beschreibung
Få rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elueringsvolumener vha Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne uden —at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt design uden fritter, SOLA SPE-plader leverer uovertruffen ydeevne, herunder:
- Højere niveauer af reproducerbarhed
- Lavere elueringsvolumener
- Høj ekstraktrenhed
10 mg/2 ml pladeformat med 96 brønde
Hydrofobisk omvendt fase (HRP), Strong Kation Exchanger (SCX) og Strong Anion Exchanger (SAX) fasetyper
SOLA produkter er også tilgængelige i patronformat.
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | 10 mg/2 ml; SOLA 96-brønds SPE-plade; 1 Pk. |
| Sengens vægt | 10 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske applikationer - Hydrofob retention af neutrale forbindelser med komplementær retention af polære analytter. En alsidig fase. |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | HRP (Reversed Phase Polymeric) |
| Type | SPE-plade med 96 brønde |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Volumen (metrisk) Nå | 2 mL |
| Mængde | 1 Pk. |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.