Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plader
Artikelnummer. 16697845 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
10 mg/2 ml; SOLA 96-brønds SPE-plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA Voks 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk.
SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
Sorbent:
Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer
Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer
Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Sorbent Pakningsstørrelse
16697845 SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade HRP (Reversed Phase Polymeric) 1 pakke
11899163 10 mg/2 ml; SOLA 96-brønds SPE-plade; 1 Pk. HRP (Reversed Phase Polymeric) Hver
11809173 10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk. Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer Hver
15547495 10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk. Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer Hver
16607855 SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer -
15550163 10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk. Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer Hver
11819173 10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk. Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer Hver
16617855 SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer -
13493038 10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brønd SPE plade; 1 Pk. Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer Hver
16627855 SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer -
15179653 10 mg/2 ml; SOLA Voks 96 brønd SPE plade; 1 Pk. Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer Hver
16637855 SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer 1 pakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16697845 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60509001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Innovativ Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction Plates leverer rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere —elueringsvolumener for større følsomhed, pålidelighed og omkostningsbesparelser.
Få rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elueringsvolumener vha Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne uden —at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt design uden fritter, SOLA SPE-plader leverer uovertruffen ydeevne, herunder:
  • Højere niveauer af reproducerbarhed
  • Lavere elueringsvolumener
  • Høj ekstraktrenhed
Mere om SOLA SPE 96 brøndplader
SOLA SPE-plader opnår fremragende genvindingsniveauer selv med små mængder ekstraktopløsningsmidler, hvilket resulterer i en mere koncentreret analyt og øget følsomhed. Du vil også indse yderligere omkostninger og tidsbesparelser fra hurtigere prøvetørringstid og reduceret opløsningsmiddelforbrug.
Fasetyper
  • Hydrofob omvendt fase (HRP), stærk kationbytter (SCX)
  • Stærk anionudveksler (SAX), svag kationudveksler (WCX)
  • Svag anionveksler (WAX)
Sengevægte
  • 10 mg/2 mL 96-brønds pladeformat
  • 30 mg/2 ml 96-brønds pladeformat
SOLA produkter er også tilgængelige i patronformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Bioanalytiske applikationer - Hydrofob retention af neutrale forbindelser med komplementær retention af polære analytter. En alsidig fase.
Produktlinje SOLA
Sorbent HRP (Reversed Phase Polymeric)
Type SPE-plade med 96 brønde
Volumen (metrisk) 2 mL
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.