Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plader
Artikelnummer. 16617855 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
10 mg/2 ml; SOLA 96-brønds SPE-plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA Voks 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk.
SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
Sorbent:
Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer
Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer
Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Hver
Artikelnummer. 16617855
Brand: Thermo Scientific™ 60509003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Innovativ Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction Plates leverer rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere —elueringsvolumener for større følsomhed, pålidelighed og omkostningsbesparelser.
Få rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elueringsvolumener vha Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne uden —at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt design uden fritter, SOLA SPE-plader leverer uovertruffen ydeevne, herunder:
  • Højere niveauer af reproducerbarhed
  • Lavere elueringsvolumener
  • Høj ekstraktrenhed
Mere om SOLA SPE 96 brøndplader
SOLA SPE-plader opnår fremragende genvindingsniveauer selv med små mængder ekstraktopløsningsmidler, hvilket resulterer i en mere koncentreret analyt og øget følsomhed. Du vil også indse yderligere omkostninger og tidsbesparelser fra hurtigere prøvetørringstid og reduceret opløsningsmiddelforbrug.
Fasetyper
  • Hydrofob omvendt fase (HRP), stærk kationbytter (SCX)
  • Stærk anionudveksler (SAX), svag kationudveksler (WCX)
  • Svag anionveksler (WAX)
Sengevægte
  • 10 mg/2 mL 96-brønds pladeformat
  • 30 mg/2 ml 96-brønds pladeformat
SOLA produkter er også tilgængelige i patronformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Bioanalytiske anvendelser - Stærk ionbytningsretention af svage sure forbindelser. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser.
Produktlinje SOLA
Sorbent Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer
Type SPE-plade med 96 brønde
Volumen (metrisk) 2 mL
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.