Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elueringsvolumener vha Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne uden —at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt design uden fritter, SOLA SPE-plader leverer uovertruffen ydeevne, herunder:
- Højere niveauer af reproducerbarhed
- Lavere elueringsvolumener
- Høj ekstraktrenhed
Mere om SOLA SPE 96 brøndplader
SOLA SPE-plader opnår fremragende genvindingsniveauer selv med små mængder ekstraktopløsningsmidler, hvilket resulterer i en mere koncentreret analyt og øget følsomhed. Du vil også indse yderligere omkostninger og tidsbesparelser fra hurtigere prøvetørringstid og reduceret opløsningsmiddelforbrug.
Fasetyper
- Hydrofob omvendt fase (HRP), stærk kationbytter (SCX)
- Stærk anionudveksler (SAX), svag kationudveksler (WCX)
- Svag anionveksler (WAX)
Sengevægte
- 10 mg/2 mL 96-brønds pladeformat
- 30 mg/2 ml 96-brønds pladeformat
SOLA produkter er også tilgængelige i patronformat
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade |
| Sengens vægt | 30 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske applikationer - Stærk ionbytningsretention af svage basisforbindelser. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser. |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer |
| Type | SPE-plade med 96 brønde |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.