Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plader
Artikelnummer. 15179653 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
10 mg/2 ml; SOLA 96-brønds SPE-plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA Voks 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-AX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk.
10 mg/2 ml; SOLA-CX SPE-plade med 96 brønde; 1 Pk.
SOLA HRP SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA SAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA SCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA WAX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
SOLA WCX SPE 30 mg/2 mL 96-brønds plade
Sorbent:
Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer
Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer
Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Hver
Artikelnummer. 15179653
Brand: Thermo Scientific™ 60309005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovativ Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction Plates leverer rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere —elueringsvolumener for større følsomhed, pålidelighed og omkostningsbesparelser.
Få rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elueringsvolumener vha Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne uden —at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt design uden fritter, SOLA SPE-plader leverer uovertruffen ydeevne, herunder:
  • Højere niveauer af reproducerbarhed
  • Lavere elueringsvolumener
  • Høj ekstraktrenhed
SOLA Solid Phase Ekstraktionsplader opnår fremragende genvindingsniveauer selv med små mængder ekstraktopløsningsmidler, hvilket resulterer i en mere koncentreret analyt og øget følsomhed. Du ’vil også indse yderligere omkostninger og tidsbesparelser fra hurtigere prøvetørringstid og reduceret opløsningsmiddelforbrug.
10 mg/2 ml pladeformat med 96 brønde
Hydrofobisk omvendt fase (HRP), Strong Kation Exchanger (SCX) og Strong Anion Exchanger (SAX) fasetyper
SOLA produkter er også tilgængelige i patronformat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 10 mg/2 ml; SOLA Voks 96 brønd SPE plade; 1 Pk.
Sengens vægt 10 mg
Til brug med (applikation) Bioanalytiske anvendelser - Stærk ionbytningsretention af stærke sure forbindelser. Sorbentladning kan aktiveres eller deaktiveres. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser
Produktlinje SOLA
Sorbent Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Type SPE-plade med 96 brønde
Volumen (metrisk) 2 mL
Volumen (metrisk) Nå 2 mL
Mængde 1 Pk.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.