Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Få rene, meget reproducerbare prøveekstrakter med lavere elueringsvolumener vha Thermo Scientific™ SOLA™ Solid Phase Extraction (SPE) plader. Den forbedrede ydeevne giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne uden —at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling. Takket være et innovativt og unikt design uden fritter, SOLA SPE-plader leverer uovertruffen ydeevne, herunder:
- Højere niveauer af reproducerbarhed
- Lavere elueringsvolumener
- Høj ekstraktrenhed
10 mg/2 ml pladeformat med 96 brønde
Hydrofobisk omvendt fase (HRP), Strong Kation Exchanger (SCX) og Strong Anion Exchanger (SAX) fasetyper
SOLA produkter er også tilgængelige i patronformat.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10 mg/2 ml; SOLA WCX 96 brønd SPE plade; 1 Pk. |
| Sengens vægt | 10 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske applikationer - Stærk ionbytningsretention af stærke basisforbindelser. Sorbentladning kan aktiveres eller deaktiveres. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer |
| Type | SPE-plade med 96 brønde |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Volumen (metrisk) Nå | 2 mL |
| Mængde | 1 Pk. |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.