Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Øg dit laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-patroner revolutionerer fastfaseekstraktion (SPE). Denne første fritless SPE-produktserie muliggør større prøvegennemløb i bioanalytiske laboratorier, hvor lave elueringsvolumener kombineret med større reproducerbarhed, lavere fejlfrekvenser og renere ekstrakter er nøglen til at opnå bedre produktivitet.
Mere om SOLA SPE patroner
SOLA produkter er tilgængelige i 2mg/1mL, 10mg/1mL og 10mg/3mL patronformater. De giver meget reproducerbare, rene og konsistente prøveekstrakter til bioanalyse ved at bruge den unikke prisvindende fritless SPE-teknologi. Den forbedrede ydeevne af SOLA patroner giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne - uden at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling.
SOLA patroner giver uovertrufne præstationskarakteristika sammenlignet med konventionelle SPE-produkter, fosfolipidfjernelse og proteinudfældningsprodukter.
Hvad SOLA Patroner betyder for din analyse
- Forebyg prøvefejl
- Undgå blokerede brønde eller patroner
- Reduceret reanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | SOLA WCX SPE Patron 30 mg/3 mL |
| Sengens vægt | 30 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske applikationer - Stærk ionbytningsretention af stærke basisforbindelser. Sorbentladning kan aktiveres eller deaktiveres. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser. |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer |
| Type | SPE patron |
| Volumen (metrisk) | 3 mL |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.