Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE patroner
Artikelnummer. 15189653 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
SOLA HRP SPE patron
SOLA HRP SPE patron 30 mg/3 mL
SOLA SAX SPE patron
SOLA SAX SPE patron 30 mg/3 mL
SOLA SCX SPE patron
SOLA SCX SPE patron 30 mg/3 mL
SOLA WAX SPE Patron 30 mg/3 mL
SOLA WAX SPE patron
SOLA WCX SPE Patron 30 mg/3 mL
SOLA WCX SPE patron
Sorbent:
Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer
Blandet tilstand svag kationudveksler, polymer
HRP (Reversed Phase Polymeric)
Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer
Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15189653
Brand: Thermo Scientific™ 60109005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå større reproducerbarhed med renere mere konsistente ekstrakter sammenlignet med konventionelle SPE-produkter, fosfolipidfjernelse og proteinudfældningsprodukter.
Øg dit laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-patroner revolutionerer fastfaseekstraktion (SPE). Denne første fritless SPE-produktserie muliggør større prøvegennemløb i bioanalytiske laboratorier, hvor lave elueringsvolumener kombineret med større reproducerbarhed, lavere fejlfrekvenser og renere ekstrakter er nøglen til at opnå bedre produktivitet.
SOLA produkter er tilgængelige i et 10mg/1mL patronformat. De giver meget reproducerbare, rene og konsistente prøveekstrakter til bioanalyse ved at bruge den unikke prisvindende fritless SPE-teknologi. Den forbedrede ydeevne af SOLA patroner giver dig større tillid til dine analyseresultater og sænker driftsomkostningerne - uden at gå på kompromis med brugervenligheden eller kræve kompleks metodeudvikling.
SOLA patroner giver uovertrufne præstationskarakteristika sammenlignet med konventionelle SPE-produkter, fosfolipidfjernelse og proteinudfældningsprodukter.
Hvad SOLA Patroner betyder for din analyse
  • Højere niveauer af reproducerbarhed
  • Højere niveauer af ekstraktens renhed
  • Reducerede krav til opløsningsmidler
  • Tillid til resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 mL
Oversigt SOLA WAX SPE patron
Sengens vægt 10 mg
Til brug med (applikation) Bioanalytiske anvendelser - Stærk ionbytningsretention af stærke sure forbindelser. Sorbentladning kan aktiveres eller deaktiveres. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser.
Produktlinje SOLA
Sorbent Mixed Mode Svag Anion Exchanger, Polymer
Type SPE patron
Volumen (metrisk) 1 mL
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.