Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLA™ SPE patroner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Øg dit laboratorieproduktivitet. Thermo Scientific™ SOLA™ SPE-patroner revolutionerer fastfaseekstraktion (SPE). Denne første fritless SPE-produktserie muliggør større prøvegennemløb i bioanalytiske laboratorier, hvor lave elueringsvolumener kombineret med større reproducerbarhed, lavere fejlfrekvenser og renere ekstrakter er nøglen til at opnå bedre produktivitet.
SOLA patroner giver uovertrufne præstationskarakteristika sammenlignet med konventionelle SPE-produkter, fosfolipidfjernelse og proteinudfældningsprodukter.
Hvad SOLA Patroner betyder for din analyse
- Højere niveauer af reproducerbarhed
- Højere niveauer af ekstraktens renhed
- Reducerede krav til opløsningsmidler
- Tillid til resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 1 mL |
| Oversigt | SOLA SAX SPE patron |
| Sengens vægt | 10 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske anvendelser - Stærk ionbytningsretention af svage sure forbindelser. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser. |
| Produktlinje | SOLA |
| Sorbent | Mixed Mode Stærk Anion Exchanger, Polymer |
| Type | SPE patron |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.