Beskrivelse
Fjern variabilitet og opnå meget ensartede resultater. Høj reproducerbarhed af Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-plader giver større prøvesucces ved lave elueringsvolumener.
Fjern variation og optimer laboratoriearbejdsgange med høj gennemstrømning. Thermo Scientific™ SOLA μ ™ Solid Phase Extraction (SPE) brøndplader er designet til bioanalytiske og kliniske analytikere, der har brug for renere, meget reproducerbare og robuste prøveekstraktioner ved brug af meget lave prøve- og opløsningsmiddelvolumer i højkapacitetsarbejdsgange. SOLA μ Well Plates opnår dette takket være den unikke og prisvindende innovative, frit-fri SPE-teknologi.
Ideelt til bioanalytiske og kliniske forskningslaboratorier
Bioanalytiske laboratorier fortsætter med at arbejde mod højere effektive lægemidler og langtidsvirkende formuleringer, som kræver lavere kvantificeringsgrænser. Der er også et ønske om at udnytte udskiftnings-, forfinings- og reduktionspolitikken, hvilket resulterer i reduceret brug af dyremodeller. Væksten af biofarmaceutiske produkter medfører også yderligere analytiske spørgsmål som solvation og uspecifik binding.
Opfylde krævende krav til prøveforberedelse
- Behandling af lave prøvemængder
- Høj følsomhed på grund af lave eluationsvolumen
- Høj reproducerbarhed
- Lav analytisk prøvefejl
- Let at bruge
- Højkapacitetsbehandling
SOLA μ er det første mikro-elutionsprodukt, der opfylder bioanalytikerens krav i kombination med et robust og brugervenligt format.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengens vægt | 2 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske anvendelser - Hydrofob tilbageholdelse af neutrale forbindelser med komplementær retention af polære analytter. En alsidig fase. |
| Produktlinje | SOLA μ |
| Sorbent | HRP (Omvendt Fase Polymer) |
| Type | 96-brønd SPE-pladen |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 mL |
| Inkluderer | HRP 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.