Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Fjern variabilitet og opnå meget ensartede resultater. Høj reproducerbarhed af Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-plader giver større prøvesucces ved lave elueringsvolumener.
Fjern variabilitet og optimer laboratoriearbejdsgange med høj kapacitet. Thermo Scientific™ SOLAμ™ Solid Phase Extraction (SPE) plader er designet til bioanalytiske og kliniske forskningsanalytikere, der kræver renere, meget reproducerbar og robust prøveekstraktion ved brug af meget lave prøve- og opløsningsmiddelvolumener i arbejdsgange med høj gennemløb. SOLAμ Well Plates opnår dette på grund af den unikke og prisvindende innovative frittefri SPE-teknologi.
Bioanalytiske laboratorier fortsætter med at drive til lægemidler med højere effektivitet og langtidsvirkende formuleringer, som kræver lavere kvantificeringsgrænser. Der er også et ønske om at udnytte udskiftnings-, forfinings- og reduktionspolitikken, som resulterer i reduceret brug af dyremodeller. Væksten af biofarmaceutiske midler tager også hensyn til yderligere analytiske spørgsmål såsom solvation og ikke-specifik binding.
Opfyld krævende prøveforberedelseskrav
- Behandling af lave prøvevolumener
- Høj følsomhed på grund af lave elueringsvolumener
- Høj reproducerbarhed
- Lav analytisk prøvefejl
- Let at bruge
- Høj gennemløbsbehandling
SOLAμ er det første mikroelueringsprodukt, der opfylder bioanalytikerens krav i kombination med et robust, brugervenligt format.
Tekniske data
Tekniske data
| Sengens vægt | 2 mg |
| Til brug med (applikation) | Bioanalytiske applikationer - Stærk ionbytningsretention af svage basisforbindelser. Komplementær omvendt faseretention af neutrale forbindelser. |
| Produktlinje | SOLAμ |
| Sorbent | Blandet tilstand stærk kationbytter, polymer |
| Type | SPE-plade med 96 brønde |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 mL |
| Inkluderer | SCX 2 mg/1 ml 96-brønds fikseret plade |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.