Få mere at vide
Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE plader
Artikelnummer. 15261808 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
HRP 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade
HRP 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade
SAX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade
SAX 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade
SCX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade
SCX 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade
WAX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade
WAX 2 mg/1 ml 96 godt fastmonteret plade
WCX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade
WCX 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15261808 HRP 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade Hver
15271808 SCX 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade Hver
15281808 SAX 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade Hver
15291808 WCX 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade Hver
15201818 WAX 2 mg/1 ml 96 godt fastmonteret plade Hver
31174685 HRP 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade -
31174684 SCX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade -
31174686 SAX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade -
31174683 WCX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade -
31174687 WAX 2 mg/1 ml 96 brønd aftagelig plade -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15261808 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 60209001
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fjern variabilitet og opnå meget ensartede resultater. Høj reproducerbarhed af Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE-plader giver større prøvesucces ved lave elueringsvolumener.
Fjern variation og optimer laboratoriearbejdsgange med høj gennemstrømning. Thermo Scientific™ SOLA μ ™ Solid Phase Extraction (SPE) brøndplader er designet til bioanalytiske og kliniske analytikere, der har brug for renere, meget reproducerbare og robuste prøveekstraktioner ved brug af meget lave prøve- og opløsningsmiddelvolumer i højkapacitetsarbejdsgange. SOLA μ Well Plates opnår dette takket være den unikke og prisvindende innovative, frit-fri SPE-teknologi.
Ideel til bioanalytiske og kliniske forskningslaboratorier
Bioanalytiske laboratorier fortsætter med at drive til lægemidler med højere effektivitet og langtidsvirkende formuleringer, som kræver lavere kvantificeringsgrænser. Der er også et ønske om at udnytte udskiftnings-, forfinings- og reduktionspolitikken, som resulterer i reduceret brug af dyremodeller. Væksten af biofarmaceutiske midler tager også hensyn til yderligere analytiske spørgsmål såsom solvation og ikke-specifik binding.
Opfyld krævende prøveforberedelseskrav
  • Behandling af lave prøvevolumener
  • Høj følsomhed på grund af lave elueringsvolumener
  • Høj reproducerbarhed
  • Lav analytisk prøvefejl
  • Let at bruge
  • Høj gennemløbsbehandling
SOLAμ er det første mikroelueringsprodukt, der opfylder bioanalytikerens krav i kombination med et robust, brugervenligt format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sengens vægt 2 mg
Til brug med (applikation) Bioanalytiske applikationer - Hydrofob retention af neutrale forbindelser med komplementær retention af polære analytter. En alsidig fase.
Produktlinje SOLAμ
Sorbent HRP (Reversed Phase Polymeric)
Type SPE-plade med 96 brønde
Volumen (metrisk) Nå 1 mL
Inkluderer HRP 2 mg/1 ml 96 brønd fastplade
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.