Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jord termometer
Artikelnummer. 11735499 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Nedsænkningslængde:
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Nedsænkningslængde Pakningsstørrelse
11735499 2 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11735499 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9058530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 DKK
    1205.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 109.12 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
De Cole-Parmer™ lange stilketermometre gør kompost- og jordmålinger nemme.
  • Lang stilk designet til jordmålinger
  • Hermetisk forseglet kabinet for at forhindre indtrængning af fugt, indvendig korrosion og spiral fryser til
  • Anti-parallakse urskive til præcise aflæsninger af begge skalaer
  • Silikonedæmpet spole til reduktion af markørfladder ved højvibrationsapplikation og giver forbedrede responstider
  • Ekstern justering
  • 304 rustfri stålkasse og frempind
Tekniske data
Urskivestørrelse (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) samlet 65 cm
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Lang stilk jordtermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 93 °C
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Nøjagtighed ±1 %
Underafdeling 1 °C
Nedsænkningslængde 2 mm