Få mere at vide
Cole-Parmer™ Håndtag til jordprøveudtagning
Artikelnummer. 11735858 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Forniklet kulstofstål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11735858 Forniklet kulstofstål Hver
1 options
Artikelnummer. 11735858 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9902502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 DKK
    3147.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.35 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Tekniske data
Produkttype Håndtag til jordprøveudtagning
Materiale Forniklet kulstofstål
Inkluderer Fem forskellige prøveudtagningshåndtag
Dybde (metrisk) 304 til 457,2 mm