Få mere at vide
VEE GEE Jord hydrometer
ASTM nummer:
151H
152H
Beskrivelse
- Ca. Længde: 280 mm
- Kalibreret til brug ved 20 °C/68 °F
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Jord hydrometer |
| ASTM nummer | 152H |
| Inkrementer | 1 |
| Længde (metrisk) | 28 cm |
| Inkluderer | Jordkolloidinterval: -5 til +60 gram |
| Oversigt | Det faste ASTM Soil Colloids hydrometer måler mængden af jordkolloider i gram faste prøver i suspension. |
| Standardiseringstemperatur | 20 °C (68 °F) |