Få mere at vide
Cole-Parmer™ Jordboresæt med bæretaske
Artikelnummer. 11739128 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Forniklet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11739128 Forniklet Hver
1 options
Artikelnummer. 11739128 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9902640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22955.00 DKK
    19211.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 3744.00 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-02-2027
Jordboresæt med bæretaske - Få prøver med en diameter på 3 tommer i næsten alle jordforhold med dette komplette sneglesæt.
  • Forniklet kulstofstål materiale beskytter mod rust og slid
Tekniske data
Materiale Forniklet
Oversigt Jordboresæt
Inkluderer 3 tommer universalsnegl, 3 tommer lersnegl, 3 tommer sandsnegl, 3 tommer muddersnegl, håndtag, to 45 tommer snegleforlængere, to værktøjer til at adskille forlængere, bæretaske