Få mere at vide
Brannan™ Jordanalyse pH-meter
Artikelnummer. 13100443
Område (pH):
3,5 til 9
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 13100443
Brand: Brannan™ 13/716/0
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fortæller dig med det samme, hvor sur eller basisk din jord er og tjekker, hvilke planter der passer til.
  • Indeholder et planteplejehæfte med over 400 pH-niveauer
Specifications
Inkluderer Kabelsonde
Til brug med (applikation) Jordbundsanalyse
Område (pH) 3,5 til 9
Vægt (metrisk) 0.085 kg
Sondetype Aftagelig
Type pH-måler
Bredde (metrisk) 6.8 cm
Højde (metrisk) 10 cm