Få mere at vide
Retsch™ Software EasySieve™
Artikelnummer. 15706592 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Si Shakers AS kontrol / AS 200 tryk / AS stråle
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15706592 Si Shakers AS kontrol / AS 200 tryk / AS stråle Hver
1 options
Artikelnummer. 15706592 Leverandør Retsch™ Leverandørnr. 326450031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7545.00 DKK
    6361.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 1183.61 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Retsch™ Software EasySieve™ er software designet til partikelstørrelsesanalyse.
  • Automatisk registrering, evaluering og administration af måledata
  • Logisk design, selvforklarende
  • Måleprotokol i overensstemmelse med standarder
  • Nem udvælgelse og konfiguration af almindelige analytiske skalaer
  • engelsk og tysk
  • Til automatisk styring af sirystere AS 200 kontrol, AS 300 kontrol, AS 450 kontrol, AS 400 kontrol, AS 200 tryk, AS 200 jetfly
  • For Windows™ 2000 / XP / Vista / 7 / 8
Tekniske data
Produkttype Software
Til brug med (applikation) Partikelstørrelsesanalyse
Til brug med (udstyr) Si Shakers AS kontrol / AS 200 tryk / AS stråle