Få mere at vide
Syngene™ Dymension 3 software
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12857004 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Gbox-Chemi-XX6/9
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12857004 Gbox-Chemi-XX6/9 Hver
1 options
Artikelnummer. 12857004 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. DYM3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35685.00 DKK
    33516.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 2168.87 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syngene™ Dymension 3 Software er en 2D-analysesoftware til gelelektroforese.
  • Software til hurtig analyse af 2D-proteinpletter fra flere geler inklusive multifarvede fluorescerende geler (Cy2 , Cy3 , Cy5 )
  • Med interaktivt procesflowdiagram
  • Hovedrude og sekundære ruder til visning af replikater og prøver
  • Synkroniseret zoom med intensitet autoskalering
  • Automatisk og præcis billedvridning med vektorvisning
  • Manuel warp redigering
  • Automatisk baggrundssubtraktion, støjfiltrering
  • SYPRO Rubin krystal filter
  • Automatisk spotdetektion
  • Mulighed for interesseområde
  • Gaussisk spot modellering mulighed
  • 3 x 10 MB billeder spot detekteret på otte sekunder
  • Spotdetektion med brugerjusterbare parametre
  • Punktredigering, filtrering og normalisering
  • Pletmatching på tværs af flere geler
  • Manuel matchredigering pI- og MW-stigekalibrering
  • Proteinlistetildeling af pletter med kendt identitet, pI og MW
  • Histogram (lysstyrke og kontrast)
  • Hovedrude og sekundære ruder til multifarvede gelsæt, replikater og prøver
  • Søjlediagram 3D-spot profil
  • Matchet plet plot
  • Korrelationsplot
  • Tabel over resultater, der matcher spot
  • Spredningsplot
  • Statistiske test
  • Eksporter til Word og Excel
  • Spotvælger-grænseflade
  • Leveres med et års support
Tekniske data
Til brug med (applikation) 2d elektroforeseanalyse
Til brug med (udstyr) Gbox-Chemi-XX6/9