Få mere at vide
Syngene™ Dymension 1 software
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12837004 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Gbox-Chemi-XX6/9
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
12837004 Gbox-Chemi-XX6/9 Hver
1 options
Artikelnummer. 12837004 Leverandør Syngene™ Leverandørnr. DYM1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14270.00 DKK
    13404.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 865.98 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Syngene™ Dymension 1 Software er en 2D-analysesoftware til gelelektroforese.
  • Software til hurtig analyse af 2D-proteinpletter
    mellem prøver, der kun indeholder én gel
  • Synkroniseret zoom med intensitet autoskalering
  • Automatisk og præcis billedvridning med vektorvisning
  • Baggrundskorrektion og støjfiltrering
  • Automatisk spotdetektion 3 x 10MB billeder
  • Spot opdaget på otte sekunder
  • Automatisk spot matching
  • Spotdetektion med brugerjusterbare parametre
  • Spot redigering og filtrering Spot normalisering
Tekniske data
Til brug med (applikation) 2d elektroforeseanalyse
Til brug med (udstyr) Gbox-Chemi-XX6/9