Learn More
Memmert™ Software Conforming to FDA AtmoCONTROL
Meets the requirements for the use of electronically stored data sets and electronic signatures as laid down in Regulation 21 CFR Part 11 of the US Food and Drug Administration (FDA)
Brand:  Memmert™ IPP750ecoFDAQ1
 View more versions of this product
Product Code. 17170275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
  • Base licence for reading the data logging of one unit (only for units with TwinDISPLAY)
  • Respective IQ/OQ documents available in German and English language (without surcharge)
Specifications
Specifications
Only for Units with TwinDISPLAY
IPP750eco
Special Offers
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Software Conforming to FDA AtmoCONTROL > IPP750eco
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis