Få mere at vide
Memmert™ Software AtmoCONTROL til IF750plus
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
IF750plus inkubator
Beskrivelse
- Software, der er i overensstemmelse med FDA AtmoCONTROL
- Opfylder kravene til brug af elektronisk lagrede datasæt og elektroniske signaturer som fastsat i Regulation 21 CFR Part 11 fra US Food and Drug Administration (FDA)
- Basislicens til styring af én enhed
- Respektive IQ/OQ-dokumenter tilgængelige på tysk og engelsk (uden tillæg)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Regel 21 CFR Part 11 fra US Food and Drug Administration (FDA) |
| Til brug med (udstyr) | IF750plus inkubator |
| Type | Software |