Få mere at vide
Uvex™ Softshell vinterjakke 9816-Sort PES-EL
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Materiale: 94% polyester, 6% spandex, for: 100% polyester vat: 100% polyester Ideel udendørsjakke til kølige og kolde årstider.
- Nem bevægelse gennem strækmateriale, vindtæt, robust og slidsikker, foer vattet og fast arbejdet ind, ærmer, bryst- og sidelommer med gummibelagt lynlås - brystindvendig lomme med lynlås og slids til kabel venstre, mobiltelefon inderlomme højre med klap og Velcro , hætte, der kan tages af med lynlås og kan justeres i bredden med snøre, manchet på ærmer med Velcro er breddejusterbar linning med justerbar tunnelsnøre, vindtæt strimmel og hagebeskyttelse
- Størrelser: S - 6XL
- Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: Jeg peger, renseri umuligt tørretumbler umuligt
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Bomuld, polyester |
| Farve | Sort |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Termisk jakke |