Få mere at vide
Uvex™ Softshell vinterjakke 9816-Sort PES-EL
Artikelnummer. 17206701 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17206701 Lille Hver
17216701 Medium Hver
17226701 Større -
17236701 X-Large -
17246701 2X-stor -
17256701 3X-Large -
17266701 4X-stor -
17276701 5X-stor Hver
17286701 6X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17206701 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8943109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    1071.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.19 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Softshell udendørsjakken er ideel til koldt vejr takket være den termiske foring. Tilbyder en god pasform og har en justerbar krave og hætte, samt mange lommer til opbevaring.
  • Materiale: 94% polyester, 6% spandex, for: 100% polyester vat: 100% polyester Ideel udendørsjakke til kølige og kolde årstider.
  • Nem bevægelse gennem strækmateriale, vindtæt, robust og slidsikker, foer vattet og fast arbejdet ind, ærmer, bryst- og sidelommer med gummibelagt lynlås - brystindvendig lomme med lynlås og slids til kabel venstre, mobiltelefon inderlomme højre med klap og Velcro , hætte, der kan tages af med lynlås og kan justeres i bredden med snøre, manchet på ærmer med Velcro er breddejusterbar linning med justerbar tunnelsnøre, vindtæt strimmel og hagebeskyttelse
  • Størrelser: S - 6XL
  • Plejevejledning: 30 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: Jeg peger, renseri umuligt tørretumbler umuligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Mænds
Materiale Bomuld, polyester
Farve Sort
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Termisk jakke