Få mere at vide
Uvex™ Softshell-jakke 7405-Moonless Night
Artikelnummer. p-7232006 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Artikelnummer. 17206631
Brand: Uvex™ 8933017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid
  • Let softshell jakke uvex perfektionere
  • Farve: sort/blå
  • Materiale: 94% polyester, 6% spandex indvendigt: 100% polyester,
  • Mesh åndbart, vand- og vindafvisende materiale, aftagelige ærmer, stand-up krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
  • Størrelser: S-XXXL
  • Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klorering og - tørretumbler - strygning 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 6X-stor
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Grå
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke