Få mere at vide
Uvex™ Softshell-jakke 7405-Moonless Night
Artikelnummer. 17296621 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17296621 5X-stor
17206631 6X-stor
17216621 X-Small
17226621 Lille
17236621 Medium
17246621 Større
17256621 X-Large
17266621 2X-stor
17276621 3X-Large
17286621 4X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17296621 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8933016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    720.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.69 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid
  • Let softshell jakke uvex perfektionere
  • Farve: sort/blå
  • Materiale: 94% polyester, 6% spandex indvendigt: 100% polyester,
  • Mesh åndbart, vand- og vindafvisende materiale, aftagelige ærmer, stand-up krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
  • Størrelser: S-XXXL
  • Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klorering og - tørretumbler - strygning 1 point
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 5X-stor
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Grå
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke