Få mere at vide
Uvex™ Softshell-jakke 7405-Moonless Night
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Beskrivelse
- Let softshell jakke uvex perfektionere
- Farve: sort/blå
- Materiale: 94% polyester, 6% spandex indvendigt: 100% polyester,
- Mesh åndbart, vand- og vindafvisende materiale, aftagelige ærmer, stand-up krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
- Størrelser: S-XXXL
- Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klorering og - tørretumbler - strygning 1 point
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Grå |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Almindelig jakke |