Få mere at vide
Uvex™ Softshell-jakke 7405-Midnight Navy
Artikelnummer. 17296601 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17296601 Lille
17206611 Medium
17216611 Større
17226611 X-Large
17236611 2X-stor
17246611 3X-Large
17256611 4X-stor
17266611 5X-stor
17276611 6X-stor
17286601 X-Small
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17296601 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8931709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    777.00 DKK
    720.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 56.69 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid
  • Let softshell jakke uvex perfektionere
  • Materiale: 94% polyester, 6% spandex
  • Indvendigt: 100% polyester, mesh - åndbart, vand- og vindafvisende materiale
  • Aftagelige ærmer, opretstående krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
  • Størrelser: S-XXXL
  • Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klor og tørretumbler, strygning 1 punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Mænds
Materiale Polyester
Farve Blå
Lukketype Lynlås
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 240 g/m²