Beskrivelse
- Let softshell jakke uvex perfektionere
- Materiale: 94% polyester, 6% spandex
- Indvendigt: 100% polyester, mesh - åndbart, vand- og vindafvisende materiale
- Aftagelige ærmer, opretstående krave, reflekterende uvex logo, reflekterende rør
- Størrelser: S-XXXL
- Plejevejledning: - 30 °C vaskbar, umulig er klor og tørretumbler, strygning 1 punkt
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Mænds |
| Materiale | Polyester |
| Farve | Blå |
| Lukketype | Lynlås |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Almindelig jakke |
| Tykkelse | 240 g/m² |