Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12318502
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 12318502
Brand: Thermo Scientific™ 3722HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang, med disse pipettespidser.
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Hængslet stativ giver nem adgang med én hånd til spidser
  • Farvekodede indsatser tillader hurtig identifikation af spidsvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 20L, ikke-filtreret, ikke-steril, hængslet stativ
Volumen (metrisk) 20μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Neutral
Model- 20L
Længde (engelsk) 1,95 tommer.
Længde (metrisk) 4.86cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universel
Farvekode Rød
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L