Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser i hængslede stativer
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Beskrivelse
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
- Hængslet stativ giver nem adgang med én hånd til spidser
- Farvekodede indsatser tillader hurtig identifikation af spidsvolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 200L, ikke-filtreret, ikke-steril, hængslet stativ |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | 200L |
| Længde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.00cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Vis mere |