Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser i hængslede stativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11535494
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Artikelnummer. 11535494
Brand: Thermo Scientific™ 3751HR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang, med disse pipettespidser.
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
  • Hængslet stativ giver nem adgang med én hånd til spidser
  • Farvekodede indsatser tillader hurtig identifikation af spidsvolumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 200L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Neutral
Model- 200L
Længde (engelsk) 1,97 tommer.
Længde (metrisk) 5.00cm
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Tip stil Universel
Farvekode Grøn
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L