Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettespidser i hængslede stativer
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
300μ l
1.000μ l
1200μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
Beskrivelse
Få den nøjagtighed og præcision, du forventer af dine pipetteprøver hver gang med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettespidser. Til brug med Rainin™ LTS pipetter.
- Hængslet stativ giver nem adgang med én hånd til spidser
- Farvekodede indsatser tillader hurtig identifikation af spidsvolumen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20L, Non-Filtered, Sterile, Hinged Rack |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Neutral |
| Model- | 20L |
| Længde (engelsk) | 1,95 tommer. |
| Længde (metrisk) | 4.86cm |
| Rene krav | DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri |
| Format | Hængslet stativ |
| Vis mere |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido