Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Tomme stativer til brug med SoftFit-L Genindlæs indsatser og genindlæs systemtårne
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8459010
20μ L Pipetspids, 200μ L Pipetspids, 300μ L Pipetspids, Tom stativ til 20μ L, 200μ L og 300μ L-spidsindsatser, 10 stativer/Pk., 5 stk./Cs., Pakke med 10
Til brug med (udstyr):
20μ L Pipetspids, 200μ L Pipetspids, 300μ L Pipetspids
Rainin LTS LiteTouch
Kompatibilitet:
Tom stativ til 20μ L, 200μ L og 300μ L-spidsindsatser
Tomt hængslet stativ til brug med 1.000 og 1.200 SoftFit L Pipettespids genindlæs indsatser og genindlæs systemtårne
Mængde:
10 stativer/Pk., 5 stk./Cs.
8 stativer/Pk., 4 stk./Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
Thermo Videnskabelig ™KUNST SoftFit-L™ tomme stativer, når de bruges sammen med SoftFit-L genopfyldningstårne og indsatser tilbyder en miljøvenlig emballagemulighed med mindre plastikaffald end traditionelle stativer. Kompatibel med ART SoftFit-L genindlæs skær og genindlæs tårne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Model- SoftFit L Rack
Kompatibilitet Tom stativ til 20μ L, 200μ L og 300μ L-spidsindsatser
Mængde 10 stativer/Pk., 5 stk./Cs.
Produkttype Pipetspidsstativ
Til brug med (udstyr) 20μ L Pipetspids, 200μ L Pipetspids, 300μ L Pipetspids
Produktlinje ART SoftFit
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Tomme stativer til brug med SoftFit-L Genindlæs indsatser og genindlæs systemtårne >