Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Tomme stativer til brug med SoftFit-L Genindlæs indsatser og genindlæs systemtårne
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11575484
Skift visning
Til brug med (udstyr):
20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip
Rainin LTS LiteTouch
Mængde:
10 stativer/Pk., 5 stk./Cs.
8 stativer/Pk., 4 stk./Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde unitSize
11575484 Rainin LTS LiteTouch 8 stativer/Pk., 4 stk./Cs. Pakke med 8
11565484 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip 10 stativer/Pk., 5 stk./Cs. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11575484 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3706ER
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Videnskabelig ™KUNST SoftFit-L™ tomme stativer, når de bruges sammen med SoftFit-L genopfyldningstårne og indsatser tilbyder en miljøvenlig emballagemulighed med mindre plastikaffald end traditionelle stativer. Kompatibel med ART SoftFit-L genindlæs skær og genindlæs tårne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Model- SoftFit L Rack
Rene krav DNase, RNase, DNA, ATP og endotoksinfri
Format Hængslet stativ
Mængde 8 stativer/Pk., 4 stk./Cs.
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit