Få mere at vide
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Tomme stativer til brug med SoftFit-L Genindlæs indsatser og genindlæs systemtårne
Beskrivelse
Thermo Videnskabelig ™KUNST SoftFit-L™ tomme stativer, når de bruges sammen med SoftFit-L genopfyldningstårne og indsatser tilbyder en miljøvenlig emballagemulighed med mindre plastikaffald end traditionelle stativer. Kompatibel med ART SoftFit-L genindlæs skær og genindlæs tårne.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Model- | SoftFit L Rack |
| Mængde | 10 stativer/Pk., 5 stk./Cs. |
| Produkttype | Pipetspidsstativ |
| Til brug med (udstyr) | 20 μL Pipet Tip, 200 μL Pipet Tip, 300 μL Pipet Tip |
| Produktlinje | ART SoftFit |