Få mere at vide
Megro™ SOFT-JECT™ Engangssprøjter
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
Beskrivelse
- Større diametre og højere tætningslæber garanterer en bedre tæthed af sprøjten
- Anden bremseringplade ved stempelstangen giver bedre og præcis glidning af stempelstangen
- Latexfri
- Klar for fremragende optisk klarhed og synlighed af indholdet
- Stempel og cylinder af polypropylen, stempelprop af syntetisk polyisopren-gummi
- Luer vedhæftning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen (tønde), Polypropylen (stempel) |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Komfortabel håndtering, bedre nøjagtighed |
| Latex fri | Ja |
| Engangs | Engangsbrug |
| Mængde | 100/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Tilslutningstype | Luer |
| Uddannet | Ja |