Beskrivelse
- Skær ned på rod og forbedr gæsternes tilfredshed med denne kompakte pakke ansigtsservietter til arbejdspladser og toiletter.
- Forbedr hygiejnen med en enkelt lommetørklædedispenser, da gæsterne kun rører ved de servietter, de bruger.
- Sørg for komfort og hygiejne med disse ansigtsvævs styrke, absorberende evne og lysstyrke.
- Skær ned på fnug og gør det nemt at fjerne papiræskens beskyttende åbningsindlæg.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ansigtsvæv |
| Længde (engelsk) | 8,19 tommer |
| Længde (metrisk) | 20.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,87 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |
| Materiale | Papir |
| Certificeringer/compliance | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, FSC Kæde af bevis |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 100/Pk. |
| Ply | 2-ply |