Få mere at vide
Diversey™ Soft Care Sensitive Håndvask
Artikelnummer. 17966710
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17966710 1 l
1 options
Artikelnummer. 17966710 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 101108202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1203.53 DKK / Pakke med 10
    Spare 176.47 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Soft Care Sensitive er en parfumefri, farvefri mild håndvask til sensitiv hud, der kan bruges som shampoo og kropsvask. Soft Care Sensitive er en ideel løsning til områder, hvor hyppig vask er påkrævet og sunde hænder ønskes.
  • Med blødgørende hudplejemidler
  • Ideel til alternativ brug som shampoo eller kropsvask
  • Duftfri, farvestoffri
  • Formuleret med befugtningsmidler, der giver en jævn påføring og en nem skylning
  • Biologisk nedbrydelig og etisk fremskaffet
  • Hudkompatibilitet testet (plastertest)
  • Miljøcertificeret med Svanemærket
  • Godkendt af den svenske Allergi- og Astmafond
  • Sikker, hurtig og effektiv håndvask hjælper med at reducere spredningen af bakterier
  • Effektivt overfladeaktivt system sikrer høj fjernelse af fedt og andet snavs
  • Reduceret hudirritation og større hudkompatibilitet med en pH-balanceret formel
  • Fugter hænder med blødgørende blødgørende midler, og bevarer hudens sundhed for hyppige brugere
  • Gniddes let på hænderne og efterlader ingen klæbrige rester
  • Dokumenteret hudmildhed med høj fugtforbedring til følsom hud
  • Bedste valg til allergifølsomme omgivelser såsom skoler
  • Fantastisk til brug i områder, hvor hyppig håndvask kræver en luksuriøs, fugtgivende håndsæbe
Tekniske data
Produkttype Håndvask
Farve Klar
Form Væske
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 1 l