Få mere at vide
Diversey Soft Care Sensitive
Artikelnummer. p-200000070
Størrelse:
2 x 5 l
6 x 1 l
10 x 0,5 l
Emballage:
Med pumpe
Artikelnummer. 17893105
Brand: Diversey 101108190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Duftfri, farvefri mild håndvask til følsom hud. Viser sig en fantastisk løsning til områder, hvor hyppig vask er påkrævet og sunde hænder ønskes.
  • Biologisk nedbrydelig og etisk fremskaffet
  • Hudkompatibilitet testet (plastertest)
  • Miljøcertificeret med Svanemærket
  • Godkendt af den svenske Allergi- og Astmafond
  • Sikker, hurtig og effektiv håndvask hjælper med at reducere spredningen af bakterier
  • Effektivt overfladeaktivt system sikrer fremragende fjernelse af fedt og andet snavs
  • Befugtningsmidler giver en jævn påføring og en nem skylning
  • Reduceret hudirritation og større hudkompatibilitet med en pH-balanceret formel
  • Fugter hænder med blødgørende blødgørende midler, og bevarer hudens sundhed for hyppige brugere
  • Gniddes let på hænderne og efterlader ingen klæbrige rester
Tekniske data
Produkttype Blid sæbe
Farve Klar
Form Væske
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Størrelse 6 x 1 l