Få mere at vide
Diversey Soft Care Sensitive
Artikelnummer. 17873105
Skift visning
Størrelse:
2 x 5 l
6 x 1 l
10 x 0,5 l
Emballage:
Med pumpe
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Emballage
17873105 10 x 0,5 l Med pumpe
17893105 6 x 1 l -
17853105 2 x 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17873105 Leverandør Diversey Leverandørnr. 101108206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 DKK
    296.15 DKK / 5 L
    Spare 3.85 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Duftfri, farvefri mild håndvask til følsom hud. Viser sig en fantastisk løsning til områder, hvor hyppig vask er påkrævet og sunde hænder ønskes.
  • Biologisk nedbrydelig og etisk fremskaffet
  • Hudkompatibilitet testet (plastertest)
  • Miljøcertificeret med Svanemærket
  • Godkendt af den svenske Allergi- og Astmafond
  • Sikker, hurtig og effektiv håndvask hjælper med at reducere spredningen af bakterier
  • Effektivt overfladeaktivt system sikrer fremragende fjernelse af fedt og andet snavs
  • Befugtningsmidler giver en jævn påføring og en nem skylning
  • Reduceret hudirritation og større hudkompatibilitet med en pH-balanceret formel
  • Fugter hænder med blødgørende blødgørende midler, og bevarer hudens sundhed for hyppige brugere
  • Gniddes let på hænderne og efterlader ingen klæbrige rester
Tekniske data
Produkttype Blid sæbe
Farve Klar
Form Væske
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Emballage Med pumpe
Størrelse 10 x 0,5 l