Få mere at vide
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hånddesinfektionsgel
Artikelnummer. 17986710
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17986710 0,5 l
1 options
Artikelnummer. 17986710 Leverandør Diversey™ Leverandørnr. 101105181
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Soft Care Des E er en alkoholbaseret (71,5%) hånddesinfektionsgel til vandfri huddesinfektion, velegnet til brug i alle områder, inklusive sundhedspleje og fødevareforarbejdningsmiljøer.
  • Hånddesinfektionsmiddel baseret på ethanol, et desinfektionsmiddel som er meget effektivt mod fastboende og forbigående flora som bakterier (f.eks. MRSA) og gær
  • Også effektiv mod indkapslede vira, såsom influenza og visse ikke-indkapslede vira, såsom Norovirus og Adenovirus
  • Indeholder et blødgøringsmiddel, der hjælper huden med at forblive glat og intakt, især i områder, hvor hyppig hånddesinfektion er påkrævet
  • Parfumefri, eliminerer risikoen for at plette fødevarer og gør den velegnet til anvendelse i fødevareforarbejdningsområder
  • Hudkompatibilitet dermatologisk testet (patch- og TEWL-tests)
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsgel
Farve Klar
Form Gel
Engangs Engangsbrug
Latex fri Ja
Mængde 10 flasker
Sterilitet Ikke steril
Volumen (metrisk) 0,5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Soft Care Des E H5
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol