Få mere at vide
Sofosbuvir, MedChemExpress
Beskrivelse
Sofosbuvir (GS-7977) is an HCV RNA replication inhibitor with an EC50 of 92 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sofosbuvir |
| CAS | 1190307-88-0 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29FN3O9P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GS-7977 PSI-7977 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (188.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (47.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) |
| SMIL | O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 529.45 |
| Vis mere |