Få mere at vide
Sofosbuvir impurity L, MedChemExpress
Beskrivelse
Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sofosbuvir impurity L |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H29FN3O10P |
| Mængde | 5 mg |
| SMIL | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N(O)C2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 545.45 |
| Formel vægt | 545.45 |
| Grad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Vis mere |