Learn More
Sofosbuvir impurity C, MedChemExpress
Product Code. 16421469
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
Unit Size:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16421469 1 mg 1mg
16428877 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16421469 Supplier Medchem Express Supplier No. HY15005B
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir impurity C is an impurity of Sofosbuvir, Sofosbuvir is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Spezifikation
Chemical Name or Material Sofosbuvir impurity C
CAS 1496552-28-3
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H29FN3O9P
Quantity 1 mg
SMILES O=[P@@](N[C@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(NC2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 529.45
Formula Weight 529.45
Grade Research
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.