Få mere at vide
Sofosbuvir-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458877
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16458877 5 mg -
16451469 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458877 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15005S1
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sofosbuvir-d6
CAS 1868135-06-1
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C22H23D6FN3O9P
Farve White
Synonym PSI-7977-d6 GS-7977-d6
SMIL O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 535.49
Mængde 5 mg
Formel vægt 535.49
Procent renhed 95.0%