Få mere at vide
Sofosbuvir-d6, MedChemExpress
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Sofosbuvir D6 (PSI-7977 D6) is the deuterium labeled Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an active inhibitor of HCV RNA replication in the HCV replicon assay, demonstrates potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Sofosbuvir-d6 |
CAS | 1868135-06-1 |
Renhedsgrad noter | Research |
Fysisk form | Solid |
Molekylær formel | C22H23D6FN3O9P |
Farve | White |
Synonym | PSI-7977-d6 GS-7977-d6 |
SMIL | O=C1N([C@H]2[C@]([C@H](O)[C@@H](CO[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=O)O2)(C)F)C=CC(N1)=O |
Molekylvægt (g/mol) | 535.49 |
Mængde | 1 mg |
Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Sofosbuvir-d6, MedChemExpress
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion