Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sofosbuvir, 98 %
Artikelnummer. 15811032 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15811032 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15811032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461932500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1190307-88-0 | C22H29FN3O9P | 529.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor SOFOSBUVIR
Kemisk navn eller materiale Sofosbuvir
CAS 1190307-88-0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage glasflaske
Molekylær formel C22H29FN3O9P
MDL nummer MFCD18782704,MFCD26523124
Mængde 250 mg
InChI nøgle TTZHDVOVKQGIBA-OZMUOUHISA-N
SMIL CC(C)OC(=O)[C@H](C)NP(=O)(OC[C@H]1O[C@H](N2C=CC(=O)NC2=O)[C@](C)(F)[C@@H]1O)OC1=CC=CC=C1
IUPAC navn propan-2-yl (2S)-2-[({[(2R,3R,4R,5S)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-4-fluor-3-hydroxy-4-methyloxolan-2-yl]methoxy}(phenoxy)phosphoryl)amino]
Molekylvægt (g/mol) 529.46
Formel vægt 529.45
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sofosbuvir
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sofosbuvir