Få mere at vide
Notrax Sof-Tred™ Mikrocellulært vinylskum med småstensmønster, grå
Artikelnummer. 17772088
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17772088 150 cm 91 cm
17732088 91 cm 60 cm
17712078 1830 cm 60 cm
17752078 1830 cm 91 cm
17792078 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17772088 Leverandør Notrax Leverandørnr. 411S0335GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.00 DKK
    472.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 73.27 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Notrax Sof-Tred™ Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 9,4 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele.
  • Småstensmønster giver ikke-retningsbestemt trækkraft og er let at rengøre
  • Grundlæggende arbejdskomfort afledt af 94 mm tyk arbejdsplatform bestående af en konstruktion af mikrocellulær vinyl bestående af millioner af luftbobler, der giver grundlæggende ergonomiske fordele
  • Alle fire sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm