missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Blue

Artikelnummer. 17712088
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17712088 Leverandør Notrax Leverandørnr. 411S0323BU

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.

  • Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
  • Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
  • All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards

Tekniske data

Farve Blue
Længde (engelsk) 36 in.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Microcellular Vinyl
Type Industrial and Commercial Matting
Bredde (metrisk) 60 cm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.